3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 545 NOK
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Kokepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008748
CAS-nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %