Hydrocortisone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 2200 NOK
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone
Formel: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Kokepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 212…217 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011654
CAS-nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)