3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
374740050
ACRO374740050EA 3150 NOK
ACRO374740050
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Tetthet: 1,45 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407962
CAS-nummer: 4863-91-6
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %