2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 610 NOK
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Kokepunkt: 207 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 96…100 °C
Flash punkt: 211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007839
CAS-nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %