Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20015.0010 8.20015.0050
8.20015.0010EA 655 NOK
8.20015.0010 8.20015.0050
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Amantadine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Smeltepunkt: 360 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074723
CAS-nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 360 °C
Molar Mass 187.71 g/mol