3-Bromo-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Bromo-5-chlorobenzonitile
B3118-1G B3118-5G
TCIAB3118-1GEA 460 NOK
TCIAB3118-1G TCIAB3118-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
Kokepunkt: 144°C
MDL nummer: MFCD06200840
CAS-nummer: 304854-55-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&vid=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C