4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 930 NOK
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Kokepunkt: 238…239 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143264
CAS-nummer: 105942-08-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %