1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050 380890250
ACRO380890050EA 940 NOK
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Kokepunkt: 145…147 °C (35 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Tetthet: 1,786 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
MDL nummer: MFCD00129165
CAS-nummer: 364-73-8
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %