1-Butansulfonsyre natrium salt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 4410 NOK
1.18303.0025 1.18303.0100
1-Butansulfonsyre natrium salt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
1-Butansulfonsyre natrium salt
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering