Acetonitril, LiChrosolv®, Isocratic Grade for liquid chromatography, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
1.14291.1000EA 433.8 NOK
1.14291.1000 1.14291.2500 1.14291.4000 1.14291.9010 1.14291.9030 1.14291.9185 1.14291.9910
Acetonitril, LiChrosolv®, Isocratic Grade for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitril
Med sin høye grad av UV transmisjon, lav partikkelmengde, lav surhet og alkalitet samt lav fordampingsrest er LiChrosolv® løsemidler ideelle for reproduserbare separasjoner. Siden separasjoner normalt utføres under gradientforhold i analytisk HPLC, kan vi tilby løsemidler i ”gradientkvalitet” og ”isokratisk kvalitet”. Dette gjør det mulig å minimalisere gradienteffekten av løsningsmidlet.
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Kokepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45.7 °C
Tetthet: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
FN: 1648
ADR: 3
REACH: 01-2119471307-38
Merck Indeks: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM