4'-Isobutylacetophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: p-Isobutylacetophenone
I0417-25ML I0417-500ML I0417-100ML
TCIAI0417-25MLEA 460 NOK
TCIAI0417-25ML TCIAI0417-500ML TCIAI0417-100ML
4'-Isobutylacetophenone ≥96.0% (by GC)
4'-Isobutylacetophenone
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Kokepunkt: 268°C
MDL nummer: MFCD00027393
CAS-nummer: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&vid=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %