1-Heksansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
Leverandør: TCI
Synonymer: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
I0344-100G I0344-25G I0344-5G
TCIAI0344-100GEA 2900 NOK
TCIAI0344-100G TCIAI0344-25G TCIAI0344-5G
1-Heksansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
1-Heksansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188,22 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007542
CAS-nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd900e15e6b0bcc5b73728e8a7e3b0bebee0aa8&vid=d56895c8dd24c4a50cde58a68b6c9bdaf5edf5e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130