4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
H30959.03 H30959.06 H30959.14
H30959.03EA 380 NOK
H30959.03 H30959.06 H30959.14
4'-Hydroxy-6-methylflavone ≥97%
4'-Hydroxy-6-methylflavone
Purity: 97% CAS No.: 288401-04-7 Molecular Formula: C16H12O3 Formula Weight: 252.28 Melting Point: 238-243° MDL No.: MFCD03424432
Formel: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Smeltepunkt: 238…243 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03424432
CAS-nummer: 288401-04-7