2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
109390050 109390250
ACRO109390050EA 580 NOK
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Smeltepunkt: 145…150 °C
MDL nummer: MFCD00005602
CAS-nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %