1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, Ethylidynetrimethanol
140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 330 NOK
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 200…203 °C
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004687
CAS-nummer: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %