2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethanesulphonyl chloride, (2,2,2-Trifluoroethyl)sulphonyl chloride
305350010 305350025 305350100
ACRO305350010EA 1250 NOK
ACRO305350010 ACRO305350025 ACRO305350100
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 99%
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
MW: 182,55 g/mol
Kokepunkt: 64…67 °C (45 mmHg)
Tetthet: 1,65 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007458
CAS-nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)