2,3-Diklorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2906-25G D2906-5G
TCIAD2906-25GEA 1450 NOK
TCIAD2906-25G TCIAD2906-5G
2,3-Diklorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,3-Diklorpyridin
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 202,5 - 203.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006229
CAS-nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&vid=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency