2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
361050010 361050050
ACRO361050010EA 495 NOK
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Smeltepunkt: 37…41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234955
CAS-nummer: 3430-26-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %