2-Aminobenzimidazole 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
174020250 174021000
ACRO174020250EA 1350 NOK
ACRO174020250 ACRO174021000
2-Aminobenzimidazole 99+%
2-Aminobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 228…232 °C
MDL nummer: MFCD00005596
CAS-nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %