Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83657.320EA
930
NOK
83657.320
Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Acetonitril
Formel:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Kokepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –45,7 °C Tetthet: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 2 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001878 CAS-nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 FN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Indeks: 13,00071 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |