2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
360830010 360830050
ACRO360830010EA 960 NOK
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 70…74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03085820
CAS-nummer: 56057-19-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %