2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
360820010 360820050
ACRO360820010EA 475 NOK
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234160
CAS-nummer: 22280-60-0
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %