2-Vinylpyridin 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
158000050 158002500 158000010
ACRO158000050EA 495 NOK
ACRO158000050 ACRO158002500 ACRO158000010
2-Vinylpyridin 97% stabilised
2-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
Kokepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0,9983 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006355
CAS-nummer: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
FN: 3073
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %