2-Ethoxybenzamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
117870050 117871000
ACRO117870050EA 415 NOK
ACRO117870050 ACRO117871000
2-Ethoxybenzamide 97%
2-Ethoxybenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kokepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 129…134 °C
MDL nummer: MFCD00007977
CAS-nummer: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %