2-Hydroxybenzimidazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 1325 NOK
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Smeltepunkt: 314…316 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00127894
CAS-nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %