3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 1125 NOK
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel: C₄H₂O₄
MW: 114,06 g/mol
Smeltepunkt: 293 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001334
CAS-nummer: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure