cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 1950 NOK
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formel: C₈H₁₀O₃
Kokepunkt: 296 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Flash punkt: 143 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005926
CAS-nummer: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA