3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
360800010 360800050
ACRO360800010EA 530 NOK
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095218
CAS-nummer: 185017-72-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %