5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
379570050
379570250
ACRO379570050EA
390
NOK
ACRO379570050
ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ MW: 237,44 g/mol Smeltepunkt: 64…69 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00222270 CAS-nummer: 67443-38-3 FN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 69 °C |
HPLC | ≥97.5 % |