(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 435 NOK
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 133 °C (35 mmHg)
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004719
CAS-nummer: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %