3-Nitrobenzamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
183440250 183441000
ACRO183440250EA 880 NOK
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamide 98%
3-Nitrobenzamide
Formel: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 140…144 °C
MDL nummer: MFCD00007984
CAS-nummer: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %