4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 400 NOK
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Smeltepunkt: 69…76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00156129
CAS-nummer: 66176-39-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %