4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
N-Acetylsulphanilyl chloride
150721000
150725000
150720025
ACRO150721000EA
535
NOK
ACRO150721000
ACRO150725000
ACRO150720025
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₈ClNO₃S MW: 233,68 g/mol Kokepunkt: 416 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 145…148 °C (dec.) Flash punkt: >112 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007442 CAS-nummer: 121-60-8 EINECS: 204-485-1 FN: 3261 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 148 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |