Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
119030250 119031000
ACRO119030250EA 1100 NOK
ACRO119030250 ACRO119031000
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formel: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Kokepunkt: 131 °C (709 mmHg)
Smeltepunkt: –39 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: 28 °C
MDL nummer: MFCD00000424
CAS-nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %