Chrysin, yellow powder
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
0215498525 0215498505
ICNA0215498525EA 2050 NOK
ICNA0215498525 ICNA0215498505
Chrysin, yellow powder
Chrysin
Soluble in pyridine (50 mg/ml) (Lit.)
Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Kokepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 284…290 °C (lit.)
MDL nummer: MFCD00006834
CAS-nummer: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard