Genistein ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
G0272-1G G0272-100MG
TCIAG0272-1GEA 540 NOK
TCIAG0272-1G TCIAG0272-100MG
Genistein ≥98.0% (by HPLC)
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016952
CAS-nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Merck Indeks: 14,04391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&vid=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%