4-Bromoimidazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
376900010 376900050
ACRO376900010EA 1075 NOK
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Smeltepunkt: 126…132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047021
CAS-nummer: 2302-25-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %