4-Vinylpyridin 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
140912500 140910010 140911000
ACRO140912500EA 1325 NOK
ACRO140912500 ACRO140910010 ACRO140911000
4-Vinylpyridin 95% stabilised
4-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
Kokepunkt: 62…65 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0,989 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006447
CAS-nummer: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
FN: 3073
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Stabilizer 80 to 150 ppm Hydroquinone