4-Hydroxycarbazole 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
366960010 366960050
ACRO366960010EA 570 NOK
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazole 98+%
4-Hydroxycarbazole
Formel: C₁₂H₉NO
Smeltepunkt: 169…173 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02178385
CAS-nummer: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %