4-Methoxybenzamide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Anisamide
125720250 125720050
ACRO125720250EA 1625 NOK
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Methoxybenzamide 97%
4-Methoxybenzamide
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 295 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 164…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007995
CAS-nummer: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %