Norharmane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Norharman, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
129265000 129260025 129261000
ACRO129265000EA 2600 NOK
ACRO129265000 ACRO129260025 ACRO129261000
Norharmane 98%
Norharmane
Formel: C₁₁H₈N₂
MW: 168,2 g/mol
Smeltepunkt: 199…201 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004956
CAS-nummer: 244-63-3
EINECS: 205-959-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
Titration Tertiary base ≥97.5 %