Bilirubin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
230220010 230225000 230220050
ACRO230220010EA 2725 NOK
ACRO230220010 ACRO230225000 ACRO230220050
Bilirubin 99%
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Smeltepunkt: 192 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005499
CAS-nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥98.5 %
UV Lambda max 450 to 454 nm (in CHCl3)
Molar absorption coefficient ≥59600 l/(mol.cm) (at Lambda max, in CHCl3)