Butyltin hydroksid oksid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
A18290.22 A18290.36
A18290.22EA 1050 NOK
A18290.22 A18290.36
Butyltin hydroksid oksid 95%
Butyltin hydroksid oksid
Purity: 95% CAS No.: 2273-43-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH Formula Weight: 208.81 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013927
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013927
CAS-nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
FN: 3146
ADR: 6.1,III