Butyltin hydroksid oksid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40126.0010 8.40126.0100
8.40126.0010EA 388 NOK
8.40126.0010 8.40126.0100
Butyltin hydroksid oksid, Sigma-Aldrich®
Butyltin hydroksid oksid
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
MDL nummer: MFCD00013927
CAS-nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
FN: 3146
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn