Butyltin hydroksid oksid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer:
N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40126.0010
8.40126.0100
8.40126.0010EA
388
NOK
8.40126.0010
8.40126.0100
Butyltin hydroksid oksid, Sigma-Aldrich®
Butyltin hydroksid oksid
Formel:
C₄H₁₀O₂Sn MW: 208,83 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00013927 CAS-nummer: 2273-43-0 EINECS: 218-880-1 FN: 3146 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 208.81 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 1.47 hPa (20 °C) |
Synonyms | Butylhydroxyoxo stannane |
Hill Formula | C4H10O2Sn |