Carbazole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
108260050
108260250
108262500
108260010
ACRO108260050EA
380
NOK
ACRO108260050
ACRO108260250
ACRO108262500
ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Formel:
C₁₂H₉N MW: 167,21 g/mol Kokepunkt: 355 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 240…246 °C Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 220 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004960 CAS-nummer: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 FN: 3077 ADR: 9,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 240 to 246 °C |
GC | ≥95 % |