Carbazole, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 328 NOK
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kokepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 236 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004960
CAS-nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C