Carbazole, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20255.0005
8.20255.0250
8.20255.0005EA
328
NOK
8.20255.0005
8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formel:
C₁₂H₉N MW: 167,21 g/mol Kokepunkt: 355 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 236 °C Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004960 CAS-nummer: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 FN: 3077 ADR: 9,III |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 0.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 244 - 246 °C |
Molar Mass | 167.2 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Boiling Point | 355 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 220 °C |