Benzyl chloroacetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 680 NOK
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kokepunkt: 132 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,22 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00157062
CAS-nummer: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %