Diaminomaleonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
172700250 172701000 172705000
ACRO172700250EA 535 NOK
ACRO172700250 ACRO172701000 ACRO172705000
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Formel: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Kokepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 178…179 °C
Tetthet: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001870
CAS-nummer: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %