cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
265850010 265850050
ACRO265850010EA 6950 NOK
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,64 g/mol
Smeltepunkt: 186…190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143981
CAS-nummer: 6936-47-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %