Coronene 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
110511000 110515000
ACRO110511000EA 700 NOK
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronene 95%
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
Kokepunkt: 525 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 438…440 °C
Tetthet: 1,371 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00004134
CAS-nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %